Tlačiť
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50226-1G PC50226-250MG PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA 488.68 EUR
APOSPC50226-1G APOSPC50226-250MG APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Mw: 150.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20696905
Číslo CAS: 180146-78-5