Tlačiť
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11656151
Číslo CAS: 1208076-36-1