Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502237-1G PC502237-250MG PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA 578.81 EUR
APOSPC502237-1G APOSPC502237-250MG APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.011 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28740802
Číslo CAS: 1805580-19-1