Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502236-1G PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA 610.11 EUR
APOSPC502236-1G APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27931581
Číslo CAS: 889459-12-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III