Tlačiť
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 66.59 EUR
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30730320
Číslo CAS: 2149601-02-3