Tlačiť
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502211-1G PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA 621.27 EUR
APOSPC502211-1G APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₅·K
Mw: 234.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18861751
Číslo CAS: 1632070-90-6