Tlačiť
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(perfluoroethoxy)benzene
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 41.72 EUR
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Teplota varu: 91…91 °C (50 mm Hg)
Hustota: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040941
Číslo CAS: 56425-85-5