Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502207-1G PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA 1496.5 EUR
APOSPC502207-1G APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄BrF₅O₂
Mw: 319.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30723449
Číslo CAS: 2149602-08-2
OSN: 3261
ADR: 8 III