Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 596.03 EUR
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃BrF₅NO
Mw: 292.001 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28738216
Číslo CAS: 1804896-67-0