Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502199-1G PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA 745.84 EUR
APOSPC502199-1G APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Mw: 291.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30723444
Číslo CAS: 2149591-35-3
OSN: 3265
ADR: 8 III