Tlačiť
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 172.24 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₄·K
Mw: 216.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112714
Číslo CAS: 2126821-95-0