Tlačiť
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 834.37 EUR
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃IO
Mw: 300.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977391
Číslo CAS: 868166-28-3