Tlačiť
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 489.37 EUR
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂NO₃
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17169028
Číslo CAS: 213382-46-8