Tlačiť
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1589.43 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Mw: 302.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398176
Číslo CAS: 868167-58-2