Tlačiť
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 135.58 EUR
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185568
Číslo CAS: 868596-13-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III