Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502142-1G PC502142-250MG PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA 210.99 EUR
APOSPC502142-1G APOSPC502142-250MG APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22381476
Číslo CAS: 1236141-95-9