Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 331.26 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
Mw: 242.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787527
Číslo CAS: 1119454-13-5