Tlačiť
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 414.58 EUR
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Mw: 297.016 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18398161
Číslo CAS: 1261482-46-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III