Tlačiť
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 49.67 EUR
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846086
Číslo CAS: 1160574-62-8