Tlačiť
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 529.94 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃BrF₄N₂
Mw: 283.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28515425
Číslo CAS: 1820619-42-8