Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 136.59 EUR
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃O
Mw: 265.027 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22570386
Číslo CAS: 1824630-55-8
OSN: 1993
ADR: 3 III