Tlačiť
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 382.27 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30481112
Číslo CAS: 2089258-73-9
OSN: 1993
ADR: 3,III