Tlačiť
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 547.93 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅I
Mw: 307.987 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30481111
Číslo CAS: 2089257-26-9