Tlačiť
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 257.16 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28746751
Číslo CAS: 1805950-70-2