Tlačiť
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 24.91 EUR
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Mw: 266.996 g/mol
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800783
Číslo CAS: 364-75-0