Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 78.51 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Mw: 186.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027453
Číslo CAS: 326-55-6