Tlačiť
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 647.41 EUR
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12166253
Číslo CAS: 1096884-90-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III