Tlačiť
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 282.4 EUR
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₃IO
Mw: 392.939 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28060517
Číslo CAS: 1823897-02-4
OSN: 1759
ADR: 8 III