Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 282.4 EUR
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Mw: 249.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25459672
Číslo CAS: 1780187-45-2