Tlačiť
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 198.68 EUR
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Mw: 268.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390950
Číslo CAS: 865886-84-6