Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethoxy)-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 191.07 EUR
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Mw: 207.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698446
Číslo CAS: 1214329-62-0