Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501980-1G PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA 274.38 EUR
APOSPC501980-1G APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04969924
Číslo CAS: 832740-98-4