Tlačiť
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501979-100MG PC501979-250MG PC501979-1G
APOSPC501979-100MGEA 179.05 EUR
APOSPC501979-100MG APOSPC501979-250MG APOSPC501979-1G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26386859
Číslo CAS: 1312454-86-6