Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501975-10G PC501975-1G PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA 1419.17 EUR
APOSPC501975-10G APOSPC501975-1G APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28060860
Číslo CAS: 1807193-48-1