Tlačiť
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501970-1G PC501970-250MG PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA 510.63 EUR
APOSPC501970-1G APOSPC501970-250MG APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737921
Číslo CAS: 1807172-44-6
OSN: 3261
ADR: 8,III