Tlačiť
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501967-1G PC501967-250MG PC501967-5G
APOSPC501967-1GEA 655.72 EUR
APOSPC501967-1G APOSPC501967-250MG APOSPC501967-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Mw: 207.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698454
Číslo CAS: 57213-30-6