Tlačiť
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 79.71 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390052
Číslo CAS: 656-06-4