Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501941-1G PC501941-250MG PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA 53.27 EUR
APOSPC501941-1G APOSPC501941-250MG APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.124 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14698444
Číslo CAS: 83190-01-6