Tlačiť
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 647.41 EUR
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972475
Číslo CAS: 887585-85-5
OSN: 3261
ADR: 8,III