Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 265.54 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28739824
Číslo CAS: 1350117-42-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III