Tlačiť
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 38.17 EUR
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737918
Číslo CAS: 1807071-26-6
OSN: 3265
ADR: 8 II