Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50189-1G PC50189-250MG
APOSPC50189-1GEA 0 EUR
APOSPC50189-1G APOSPC50189-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₃N₂
Mw: 251.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848373
Číslo CAS: 1245914-98-0