Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 258.36 EUR
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27949835
Číslo CAS: 354574-32-6