Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50188-1G PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA 0 EUR
APOSPC50188-1G APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO
Mw: 254.004 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15528708
Číslo CAS: 1211536-83-2