Tlačiť
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50187-1G PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA 0 EUR
APOSPC50187-1G APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
Mw: 284.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038782
Číslo CAS: 850864-56-1