Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501862-1G PC501862-250MG PC501862-5G
APOSPC501862-1GEA 282.4 EUR
APOSPC501862-1G APOSPC501862-250MG APOSPC501862-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Mw: 207.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698450
Číslo CAS: 97963-50-3