Tlačiť
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501849-1G PC501849-250MG PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA 834.37 EUR
APOSPC501849-1G APOSPC501849-250MG APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847141
Číslo CAS: 486460-10-0
OSN: 3261
ADR: 8 III