Tlačiť
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 809.07 EUR
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28141933
Číslo CAS: 1823559-40-5
OSN: 3261
ADR: 8,III