Tlačiť
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 655.44 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28141929
Číslo CAS: 1805575-76-1