Tlačiť
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 198.68 EUR
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28141930
Číslo CAS: 1805210-84-7